Learn More
Bochem™ Racks de vidange avec bac de rétention
Code produit 10536951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de racks:
44 fiches
65 fiches
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de racks Conditionnement
10536951 65 fiches 1 pièce
10162171 44 fiches 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10536951 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 10130
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour les tubes à essai et les flacons. Les racks de vidange Bochem avec bac de rétention sont disponibles en deux tailles.
  • Pour tubes à essai et flacons
  • Deux tailles : 44 et 65 broches
  • Revêtement en PA
Spécification
Capacité Tubes à essai et flacons
Forme Rectangulaire
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Tubes à essai et flacons de vidange
Nbre de racks 65 fiches
Longueur (métrique) 420 mm
Type de produit Rack de vidange avec bac de rétention
Hauteur (métrique) 610 mm