Learn More
Buerkle™ Le garçon qui dépose des bouteilles
Code produit 10445951 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10445951 25 ml 1 pièce
10438831 10 ml 1 pièce
10056901 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10445951 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.45€
    1.31€ / 1 pièces
    Économisez 0.14€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utiliser Buerkle™ Flacons compte-gouttes Drop-boy pour une distribution précise, fiable et reproductible des réactifs.
  • PE-HD
  • Distributeur de gouttes et bouchon à vis séparé
  • Fermeture incluse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Couleur White
Diamètre (impériale) 1.22 in.
Diamètre (métrique) intérieur de col 13 mm
Comprend Distributeur de gouttes et bouchon à vis séparé
Hauteur (métrique) avec bouchon 103 mm
Matériau PEHD
Stérilité Non-sterile
Closure Included Oui
Graduated No
Bouche Narrow
Hauteur (métrique) 65 mm
Hauteur (impériale) 2.56 in.
Diamètre (métrique) 31 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 0.85 oz.
Forme Round
Jetable Reusable