Learn More
Kautex™ Bouchon compte-gouttes& Embout, bouteille LPDE à col étroit
Code produit 12624487
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 10/20/30 ml
Flacon de 1000/2000 mL
Flacon de 50/100/200 ml
Flacon de 500 ml
Diamètre (métrique):
14 mm
18 mm
25 mm
28 mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) Conditionnement
12624487 Flacon de 1000/2000 mL 28 mm 1 pièce
15961421 Flacon de 10/20/30 ml 14 mm 100 pièces
10769091 Flacon de 50/100/200 ml 18 mm 100 pièces
15951421 Flacon de 50/100/200 ml 18 mm 100 pièces
15941421 Flacon de 500 ml 25 mm 100 pièces
10199230 Flacon de 500 ml 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12624487 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000072103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    0.40€
    0.34€ / 1 pièces
    Économisez 0.06€
    15% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Complétez vos bouteilles en PEBD à col étroit avec le Kautex™ Bouchon compte-gouttes& Embout pour bouteilles LPDE à col étroit. Les bouchons et les flacons sont conditionnés ensemble en une seule unité pour simplifier la commande
  • Couleur : naturel
  • LPDE
  • Compte-gouttes avec buse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Couleur Naturel
Comprend Buse
Filetage (métrique) 00 mm
Finition de col 00 mm
À utiliser avec (équipement) Flacon de 1000/2000 mL
Diamètre (métrique) 28 mm
Type de produit Bouchon compte-gouttes
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.