Learn More
Fisherbrand™ Flacons de drosophiles
Code produit 10590143 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme du fond:
Rond
Capacité (impériale):
6 oz.
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme du fond Capacité (impériale) Matériau Conditionnement
10590143 Rond 6 oz. Polypropylène 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10590143
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
View all promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
La conception large de base / de dessus étroit empêche le repas de mouche de tomber quand le flacon est mis à l’envers
La conception large de base / de dessus étroit empêche le repas de mouche de tomber quand le flacon est mis à l’envers
Les flacons Drosophila sont disponibles en PP transparent, autoclavable et en PE non autoclavable. Les ouvertures du flacon sont conçues pour accepter les couvercles en papier standard, les bouchons en mousse, les billes en coton et les bouchons Buzz.
Flacons à fond rond
  • Polypropylène
  • À usage unique ou autoclaver pour réutilisation
Flacons à fond carré
  • Disponibles en PP ou PE
  • Le PP offre une bonne transparence et peut être autoclavé pour être réutilisé ou éliminé après une seule utilisation
Specifications
Autoclavable Autoclavables
Forme du fond Rond
Capacité (impériale) 6 oz.
Capacité (métrique) 177 mL
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) externe 2,36 po
Diamètre (métrique) externe 60 mm
À utiliser avec (application) Les parois droites minimisent le délogement des aliments et offrent un support, un remplissage et un raccordement plus efficaces
Hauteur (impériale) 4 po
Hauteur (métrique) 103 mm
Matériau Polypropylène
Type Flacon en stock