Learn More
Fisherbrand™ Produits liés aux drosophiles, bouchons pour bouteilles et flacons BuzzPlugs™
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Le tissage dense et sans déversement de l’acétate de cellulose non toxique minimise l’évaporation et maintient les aliments frais plus longtemps
- Protection supérieure contre l’infestation par les acariens
- Ajustement précis avec des flacons de culture en plastique, étroits de 0,9 po (25 mm) ou larges de 1,1 po (28,5 mm) ou des flacons en verre ou des flacons de travail en plastique standard (dia. ≈24 mm)
- Les étirements préservent toutefois l’étanchéité dans le cadre de déposes et de fermetures répétées
- La surface plate accepte le stylo de marquage
Spezifikation
Spezifikation
| À utiliser avec (application) | Minimise l’évaporation, conserve plus longtemps la fraîcheur des denrées alimentaires |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons de culture en plastique de 2,8 cm |
| Comprend | Protection supérieure |
| Quantité | 1000/boîte |
| Matériau | Acétate de cellulose |
| Type | Bouchon pour flacon BuzzPlugs™ |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?