Learn More
Welch Ilmvac™ Kit de service et d’entretien de pompe à vide à membrane
Code produit 13191984 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
MP/MPC 101 Z, 201 E
MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
MP/MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V
MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
13191984 MP/MPC 101 Z, 201 E 1 pièce
10245242 MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z 1 pièce
10090972 MP/MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V 1 pièce
10328687 MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13191984 Fournisseur Welch Ilmvac™ Code fournisseur 402008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    165.20€ / 1 pièces
    Économisez 39.80€
    19% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kits d’entretien et de maintenance comprenant des joints et des pièces usables de rechange pour différents modèles de pompes à membrane.
  • Disponible pour une gamme de modèles de pompe à vide à membrane
  • Fournis individuellement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec MP/MPC 101 Z, 201 E
Comprend Diaphragme, soupapes et joints toriques
Quantité 1 de chaque
Type Kit d‘entretien