Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur magnétique MULTISTIRRER
Code produit 10065971 Tous les produits Velp Produits
Change view
Click to view available options
Positions d’agitation:
6
15
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions d’agitation unitSize
10065971 6 1 pièce
11705704 15 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10065971 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F203A0177
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Contient 6 ou 15 positions pour béchers d’un diamètre maximal de 85 mm et 64 mm, respectivement. L'agitateur magnétique MULTISTIRRER est idéal pour la régulation thermique des échantillons lorsqu'il est utilisé avec un bain-marie à recirculation.
Contient 6 ou 15 positions pour béchers d’un diamètre maximal de 85 mm et 64 mm, respectivement.L’agitateur magnétique Velp Scientifica™ MULTISTIRRER est idéal pour thermostater les échantillons lorsqu’il est utilisé avec un bain-marie à circulation
Agitateur magnétique multipositions à 6 ou 15 positions.
Robuste et pratique :
  • Protection du panneau de commande contre les projections de liquides
  • Boîtier en acier robuste recouvert d’époxy
  • Couvercle en acier inoxydable
  • Ergonomique - Très faible hauteur
  • Régulation de la vitesse de 80 à 1500 tr/min
  • Gamme universelle de tension/fréquence du secteur
  • Léger, facile à déplacer
  • Conçu pour une durée de vie optimale et garanti 3 ans
Fiables :
  • Surface pâle pour la visualisation des particules et des changements de couleur
  • Reste froid, même après plusieurs jours d’utilisation continue
  • Démarrage progressif mais atteinte rapide de la vitesse définie
  • Excellent contrôle de la vitesse (électronique), même à faible vitesse
  • Possibilité de thermostater les échantillons à l’aide d’un bain-marie à circulation
  • Idéal pour la microtitration, la microbiologie et la biochimie
Specifications
Vitesse 80 à 1 500 tr/min
Positions d’agitation 6
Matériau de la plaque supérieure Acier inoxydable
Capacité 6 x 400 ml
Affichage Analogique
Forme Rectangle
Tension 100/240 V
Puissance 3,6 W
Dimensions (L x l x H) 370 x 230 x 51,5 mm
Hauteur (métrique) 51,5 mm
Largeur (métrique) 230 mm
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50/60 Hz, 3,6 W
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Métal
Type Agitateur magnétique
Poids (métrique) 1,75 kg