Learn More
DiversifiedBiotech DT Cryo-Spots 3/8 in de diamètre
Description
- Thermique directe Cryo-Tags™ sont formatées pour fonctionner avec la plupart des imprimantes thermiques directes
- Étiquetez rapidement vos échantillons avec un texte net, des codes-barres clairs ou une combinaison des deux. Les étiquettes cryogéniques conviennent à une variété d'applications.
- Diversified Biotech recommande l'application Label LIVE pour l'impression avec l'imprimante d'étiquettes mydpi
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Peel and Stick, Acrylique |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Semi-brillant |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Polyoléfine |
| Print Technology | Thermique directe |
| Type de produit | Etiqueta de letra ultra reflectante |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x l) | 0,375 x 0,375 in |
| Longueur (impériale) | 0,375 in |
| Afficher plus |