Learn More
Fisherbrand™ Support de coulage pour deux gels pour système sur gel OmniPAGE Maxi
Code produit 11854672 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système sur gel OmniPAGE Maxi
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11854672 Système sur gel OmniPAGE Maxi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11854672
Expédition estimée: 12-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour les séparations de protéines et acides nucléiques haute résolution.
  • Coulage et chargement rapides des gels
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système sur gel OmniPAGE Maxi
Type Support de coulage double
Longueur (métrique) globale 20 cm
Largeur (impériale) du gel 7,87 in
Largeur (métrique) du gel 20 cm