Learn More
Gilac™ Caillebotis
Code produit 17938901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
500 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17938901 500 x 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17938901 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G402121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.79€
    22.40€ / 1 pièces
    Économisez 12.39€
    35% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le caillebotis permet de respecter les règles d'hygiène en matière de stockage des aliments. Capacité de charge élevée.
  • Caillebotis alimentaire en plastique, structure alvéolaire.
  • Permet le respect des règles d'hygiène en matière de stockage des aliments.
  • Capacité de charge élevée grâce à sa structure en PEHD : charge admissible générale jusqu'à 250 kg par mètre carré.
  • Facile à nettoyer au jet d'eau haute pression ou en machine.
  • Système à clipser très facile à installer, se découpe facilement à la scie pour un ajustement parfait dans son logement.
  • Zone de jonction adaptée aux équipements à larges surfaces.
  • Modulaire, évolutif et durable.
  • Résistance thermique adaptée aux températures des chambres de congélation.
  • Drainage optimal.
  • Vendu séparément.
  • 4 caillebotis alimentaires en plastique = 1 mètre carré.
Spécification
Dimensions (L x l) 500 x 500 mm
Quantité 1 de chaque
Épaisseur (impériale) 2 in
Épaisseur (métrique) 50 mm
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 19,7 in
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau PE-HD
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (impériale) 19,7 in
Largeur (métrique) 500 mm