Learn More
DWK Life Sciences Flacon à baffles DURAN™, avec filetage GL 45
Code produit 11726278 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 000 mL
Comprend:
Capuchon de membrane et anneau de versement
Nb par paquet:
4/boîte
4/paquet
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Nb par paquet Conditionnement
11726278 250 ml Capuchon de membrane et anneau de versement 4/boîte 4 pièces
11736278 500 ml Capuchon de membrane et anneau de versement 4/boîte 4 pièces
15273436 1 000 mL Capuchon de membrane et anneau de versement 4/paquet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11726278 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 212833655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.77€
    105.84€ / 4 pièces
    Économisez 47.93€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Grâce aux baffles incorporées dans le produit, la solution à secouer se casse et l’oxygène est introduit dans la solution.
L’apport en oxygène est souvent le facteur limitant de la croissance cellulaire pour la culture de micro-organismes dans les flacons Erlenmeyer sur un plateau vibrant ou un agitateur orbital. Le mouvement provoque la formation d’une faucille liquide lors de l’utilisation des flacons Erlenmeyer DURAN™ sur un vibrateur. La taille de la faucille dépend de la vitesse du plateau et du diamètre des vibrations. Plus la surface du contenu est grande, plus la zone d’échange de gaz et donc la prise potentielle d’oxygène sont grandes. Cependant, la vitesse et l’apport d’oxygène associé ne peuvent être augmentés que dans une certaine mesure. Le nouveau flacon à baffles DURAN™ avec quatre baffles sur le fond perturbe le flux laminaire et produit un écoulement turbulent. La surface du liquide et la zone d’échange de gaz sont augmentées, ce qui accroît l’apport en oxygène. Les essais en laboratoire ont démontré que l’apport en oxygène est doublé par les baffles par rapport à un flacon Erlenmeyer DURAN™ standard. Les flacons Erlenmeyer à baffles de DWK Life Sciences sont géométriquement reproductibles grâce à une production entièrement automatisée et mécanique. L’épaisseur de paroi des flacons a été augmentée pour atteindre une excellente stabilité mécanique et garantir une longue durée de vie aux produits. Le procédé de production spécial permet la fabrication du produit complet avec filetage en deux étapes. Les flacons peuvent donc être scellés à l’aide du bouchon à vis à membrane testé et éprouvé de DWK Life Sciences. Ceci permet un échange de gaz reproductible par rapport à d’autres mécanismes d’étanchéité, par exemple l’étanchéité avec de la laine de coton.
  • Quatre flacons à fond à baffles provoquent un écoulement turbulent, augmentent la surface d’échange de gaz et assurent un transfert d’oxygène plus élevé
  • À des vitesses d’agitation plus élevées, les baffles augmentent l’aération pour une meilleure croissance, en particulier avec les bactéries
  • Les baffles de fond moulées assurent un mouvement accru à des vitesses plus basses pour une aération moyenne plus douce des cultures sensibles
  • Les flacons peuvent donc être scellés à l’aide du bouchon à vis à membrane testé et éprouvé de DWK Life Sciences, qui permet un échange de gaz reproductible par rapport à d’autres mécanismes d’étanchéité, par exemple l’étanchéité avec de la laine de coton
  • Les flacons sont fabriqués dans un procédé entièrement automatisé de façon à fournir des formes de flacons totalement homogènes permettant des conditions et des résultats expérimentaux hautement reproductibles
  • Le procédé de production spécial permet la fabrication du produit complet avec filetage en deux étapes
  • Disponibles dans une gamme de trois tailles pour l’évolutivité des procédés
  • L’épaisseur de paroi accrue des flacons garantit une excellente stabilité mécanique et une longue durée de service.
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 85 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Croissance et culture de micro-organismes ; préparation et culture des milieux ; stockage et transport de cellules bactériennes, de levures, de cellules végétales et animales ; adaptés aux cultures liquides (p. ex. cultures pures, cultures d’enrichissement) ; utilisation sur des équipements d’agitation ; cols GL 45 simplifiant l’utilisation avec : Bouchon à vis à membrane GL 45 à utiliser lors de l’autoclavage, bouchons de culture ou bouchons de culture de 30 mm pour la culture et bouchons à vis GL 45 pour le stockage de milieux ou de réactifs.
Comprend Capuchon de membrane et anneau de versement
Nb par paquet 4/boîte
Diamètre du filetage GL 45