Learn More
DWK Life Sciences Flacon à baffles DURAN™, avec filetage GL 45
Code produit 15273436 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 000 mL
Comprend:
Capuchon de membrane et anneau de versement
Nb par paquet:
4/boîte
4/paquet
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Nb par paquet Conditionnement
15273436 1 000 mL Capuchon de membrane et anneau de versement 4/paquet 1 pièce
11736278 500 ml Capuchon de membrane et anneau de versement 4/boîte 4 pièces
11726278 250 ml Capuchon de membrane et anneau de versement 4/boîte 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15273436 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 212835459
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.55€
    39.99€ / 1 pièces
    Économisez 6.56€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Grâce aux baffles incorporées dans le produit, la solution à secouer se casse et l’oxygène est introduit dans la solution.
  • Quatre flacons à fond à baffles provoquent un écoulement turbulent, augmentent la surface d’échange de gaz et assurent un transfert d’oxygène plus élevé
  • À des vitesses d’agitation plus élevées, les baffles augmentent l’aération pour une meilleure croissance, en particulier avec les bactéries
  • Les baffles de fond moulées assurent un mouvement accru à des vitesses plus basses pour une aération moyenne plus douce des cultures sensibles
  • Les flacons peuvent donc être scellés avec le bouchon à vis à membrane éprouvé de la marque DWK Life Sciences ce qui permet un échange gazeux reproductible par rapport à d'autres mécanismes d'étanchéité, comme l'étanchéité avec du coton.
  • Les flacons sont fabriqués dans un procédé entièrement automatisé de façon à fournir des formes de flacons totalement homogènes permettant des conditions et des résultats expérimentaux hautement reproductibles
  • Le procédé de production spécial permet la fabrication du produit complet avec filetage en deux étapes
  • Disponibles dans une gamme de trois tailles pour l’évolutivité des procédés
  • L’épaisseur de paroi accrue des flacons garantit une excellente stabilité mécanique et une longue durée de service.
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Croissance et culture des micro-organismes ; Préparation et culture des supports ; Stockage et transport de cellules bactériennes, de levures, végétales et animales ; Convient aux cultures liquides (par exemple, cultures pures, cultures d'enrichissement) ; Utilisation sur les équipements de secouage ; Les cols GL 45 permettent une utilisation facile avec : Bouchon à vis GL 45 pour membrane, utilisable lors de l'autoclavage ; bouchons ou tubes de culture de 30 mm pour la mise en culture ; bouchons à vis GL 45 pour le stockage des milieux ou des réactifs.
Comprend Capuchon de membrane et anneau de versement
Nb par paquet 4/paquet
Diamètre du filetage GL 45