Learn More
DWK Life Sciences Bécher DURAN™, forme haute, avec bec verseur
Code produit 11331435 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11331435 100 ml 10 pièces
11762232 50 ml 10 pièces
11341435 150 ml 10 pièces
11792232 250 mL 10 pièces
11351435 400 ml 10 pièces
11361435 600 ml -
11371435 800 ml 10 pièces
11732242 1 000 ml 10 pièces
11742242 2 000 ml 10 pièces
11381435 3 000 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11331435 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 211162409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    64.26€ / 10 pièces
    Économisez 38.74€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En raison de sa forme, le bécher est un produit universel pour une large gamme d’applications de laboratoire.
Les béchers sont des récipients cylindriques avec une paroi latérale droite. Grâce à cette forme, les béchers sont des récipients de laboratoire universellement utilisables et servent généralement de verres de cuisson, de récipients de collecte et de préparation, de mélange et de solutions de chauffage. Un remplissage facile est possible via l’ouverture du grand récipient. Les béchers sont disponibles en différentes formes et tailles : haut et bas, avec ou sans bec verseur, avec ou sans échelle.
  • Bec verseur pour un versement propre
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Diamètre (métrique) externe 48 mm
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités de liquides
Nb par paquet 10/boîte