Learn More
DWK Life Sciences Bécher, forme basse, avec bec verseur
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Description
Les béchers sont fabriqués en verre borosilicaté 3.3 conforme aux normes. ASTM Normes E-438 Type I, Classe A. Les récipients cylindriques universels de laboratoire à paroi latérale droite servent généralement de récipients de collecte pour la préparation, le mélange et le chauffage des solutions. Un remplissage facile est possible via l’ouverture du grand récipient. Les béchers sont disponibles en différentes formes et tailles : Haut et bas, avec ou sans bec verseur, avec ou sans échelle.
- Bec verseur pour un versement propre
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 105 mm |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités de liquides ; volumes 5 et 10 ml sans code de rétraction et graduation et volume 10 000 ml non DIN / ISO |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ASTM E-438 Type I, Classe A |