Learn More
DWK Life Sciences Bécher, forme basse, avec bec verseur
Code produit 11772202 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
10 000 ml
10 ml
150 mL
1 000 ml
250 ml
25 mL
2 000 ml
3 000 ml
400 ml
5000 mL
50 mL
5 ml
600 ml
800 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11772202 10 ml 10 pièces
11762202 5 ml 10 pièces
11782202 25 mL 10 pièces
11792202 50 mL 10 pièces
11361345 100 mL 10 pièces
11702222 150 mL 10 pièces
11712222 250 ml 10 pièces
11722222 400 ml 10 pièces
11732222 600 ml 10 pièces
11742222 800 ml 10 pièces
11752222 1 000 ml 10 pièces
11762222 2 000 ml 10 pièces
11772222 3 000 ml 4 pièces
10097890 5000 mL 1 pièce
10261221 10 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 11772202 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 211060804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.80€
    76.86€ / 10 pièces
    Économisez 39.94€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En raison de sa forme, le bécher est un produit universel pour une large gamme d’applications de laboratoire.
Les béchers sont fabriqués en verre borosilicaté 3.3 conforme aux normes. ASTM Normes E-438 Type I, Classe A. Les récipients cylindriques universels de laboratoire à paroi latérale droite servent généralement de récipients de collecte pour la préparation, le mélange et le chauffage des solutions. Un remplissage facile est possible via l’ouverture du grand récipient. Les béchers sont disponibles en différentes formes et tailles : Haut et bas, avec ou sans bec verseur, avec ou sans échelle.
  • Bec verseur pour un versement propre
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 26 mm
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités de liquides ; volumes 5 et 10 ml sans code de rétraction et graduation et volume 10 000 ml non DIN / ISO
Nb par paquet 10/boîte
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Certifications/Conformité ASTM E-438 Type I, Classe A