Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis à obturation DURAN™, GL 14, PBT rouge, avec revêtement de bouchon en PTFE (accessoire système de bouchon de connexion GL 45)
Code produit 10501125 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 14
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
10501125 GL 14 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10501125 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 1156292
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Accessoire pour système de bouchon de connexion à 2 ou 3 ports GL 45
Système de bouchons de connexion GL 45 modulaire flexible compatible avec quatre diamètres de tubulure rigides ou semi-rigides différents (1,6 mm ; 3,0 mm ; 3,2 mm et 6,0 mm). Les bouchons sont disponibles avec 2 ou 3 ports filetés GL 14. Les différents inserts de taille forment un joint étanche autour de la tubulure de passage. L’égalisation de la pression stérile est possible grâce à l’utilisation d’un filtre à seringue de 0,2 micron. Les ports inutilisés peuvent être scellés avec un bouchon à vis rouge GL 14.
  • Il est possible d’utiliser des tubulures rigides ou semi-rigides de différents diamètres en associant un bouchon GL 14 ouvert bleu avec un des inserts
  • Disponibles avec 2 ou 3 ports filetés
  • Cinq diamètres de tube différents (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm et 12,0 mm) peuvent être utilisés en changeant les inserts
  • En appliquant une pression positive ou négative, le liquide peut être pompé hors ou dans le flacon via le bouchon à vis
  • Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalent
  • Entièrement compatible avec tous les filetages GLS 80 et donc très polyvalent
Accessoires appropriés :
  • 1129750
  • 1129751
Spécification
Description Bouchon à vis, PBT, avec revêtement de bouchon en PTFE, rouge, GL 14
À utiliser avec (application) Transvasage de fluides; Introduction de solvants dans un équipement HPLC; Introduction de réactifs dans des instruments; Fourniture de réactifs aux instruments; Alimentation des bioréacteurs
Matériau Polypropylène, PTFE
Quantité 2/Bte
Filetage (métrique) GL 14
Finition de col 15 mm
Diamètre (métrique) 87 mm