Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à deux cols, col latéral incliné
Code produit 10772512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
24 mL
50 ml
50 mL
100 mL
100 ml
250 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Raccord manchonné:
Col latéral 14/23 NS, col central 14/23 NS
Col latéral 14/23 NS, col central 24/29 NS
Col latéral 14/23 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 19/26 NS, col central 24/29 NS
Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS
NS29 / NS14
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Raccord manchonné Conditionnement
10772512 24 mL Col latéral 14/23 NS, col central 14/23 NS 1 pièce
10602662 1 000 ml Col latéral 19/26 NS, col central 24/29 NS 1 pièce
12633790 100 ml Col latéral 14/23 NS, col central 14/23 NS 1 pièce
10332611 100 ml Col latéral 14/23 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10070281 100 mL Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10372751 250 ml Col latéral 14/23 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10204481 250 ml Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10481083 250 ml Col latéral 14/23 NS, col central 24/29 NS 1 pièce
10284521 250 ml Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10382751 500 mL Col latéral 14/23 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10388839 50 ml NS29 / NS14 1 pièce
10139120 500 mL Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10624271 50 mL Col latéral 14/23 NS, col central 14/23 NS 1 pièce
10181991 500 mL Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10772512 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03211122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.78€
    26.62€ / 1 pièces
    Économisez 8.16€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécialement conçus pour la distillation, les réactions et pour préparer des solutions ou pour conserver, contenir et prélever des produits chimiques. Les flacons à fond rond à deux cols Lenz Laborglasinstrumente™, à col latéral incliné, sont en ver
  • Conforme à la norme DIN 12394
  • Avec col latéral à un angle de 20°
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Le joint rodé présente une précision de cône élevée et une excellente
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN
Capacité (métrique) 24 mL
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Raccord manchonné Col latéral 14/23 NS, col central 14/23 NS
Forme du fond Rond