Learn More
DWK Life Sciences Boîte de cristallisation sans bec verseur DURAN™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux.
- La forme plate et large permet aux solvants de s’évaporer rapidement et uniformément
- Large base
- Bec verseur pour un versement propre
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 900 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Cristallisation ; préparation de solutions concentrées ; disponibles avec bec verseur DIN 12 338 ou sans bec verseur DIN 12 337 |
| Nb par paquet | 10/Bte |
| Diamètre (métrique) | 140 mm |