Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flasque d’Erlenmeyer en verre, large cou
Code produit 11792182 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 mL
300 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11792182 100 ml 10 pièces
11772182 25 ml 10 pièces
11782182 50 ml 10 pièces
11702202 200 ml 10 pièces
11712202 250 mL 10 pièces
11722202 300 ml 10 pièces
11732202 500 ml 10 pièces
11742202 1 000 ml 10 pièces
11752202 2 000 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11792182 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 212262401
Les essentiels du quotidien de DWK Life Sciences
Utilisez le code promo 27957
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté 3.3
  • Conforme à la norme DIN ISO 24450
  • En verre borosilicaté 3.3
  • Le col large facilite le remplissage et le nettoyage
  • Mélange facile grâce à la forme conique
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Certifications/Conformité DIN ISO 24450
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) de la base 64 mm
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Préparation et culture des milieux ; stockage et transport ; mélange de plusieurs composants ; chauffage ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquide ; volumes 25, 200, 300 et 2 000 ml non DIN EN ISO
Hauteur (métrique) 105 mm
Nb par paquet 10/boîte
Type de produit Flacon Erlenmeyer
Surface d’écriture Oui
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Mouth Style Large
Stérilité Non stérile
Forme du fond Plat
Traitement de surface Aucun