Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons Erlenmeyer avec joint rodé conique
Code produit 10741434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Joint conique standard:
NS19/26
NS29/32
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard Conditionnement
10741434 250 ml NS 29/32 10 pièces
15340895 1000 ml NS29/32 10 pièces
10298070 100 ml NS19/26 1 pièce
12034098 100 ml NS19/26 10 pièces
10662351 100 ml NS29/32 10 pièces
15390885 200 ml NS29/32 10 pièces
11965976 300 ml NS29/32 10 pièces
10434061 500 ml NS29/32 10 pièces
11955976 500 ml NS29/32 1 pièce
10533831 50 ml NS19/26 10 pièces
10652351 50 ml NS29/32 1 pièce
12163991 50 ml NS29/32 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10741434 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03022949
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour un mélange, un versement et un stockage faciles et sans danger des produits chimiques en laboratoire. Les flacons Erlenmeyer Lenz Laborglasinstrumente™ avec joint rodé conique sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
  • Avec échelle (env. volume/ml)
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4797
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Comprend Avec échelle (volume approx./ml), avec étiquette de marquage
Joint conique standard NS 29/32
Diamètre (métrique) externe 85 mm