Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Boîte d’évaporation, avec bec verseur
Code produit 11796223 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
45 mL
60 mL
90 mL
170 mL
320 mL
600 mL
1500 mL
2500 mL
Conditionnement:
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11796223 320 mL 10 pièces
11746223 15 ml 10 pièces
11756223 45 mL 10 pièces
11766223 60 mL 10 pièces
11776223 90 mL 10 pièces
11786223 170 mL 10 pièces
11706233 600 mL 10 pièces
11707018 1500 mL 10 pièces
11717018 2500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11796223 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 213014901
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La forme large et ouverte de la boîte d’évaporation crée une grande surface de liquide qui favorise l’évaporation des solvants en excès.
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux.
  • Bec verseur pour un versement propre
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 320 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Évaporation de liquides ; préparation de solutions concentrées ; prévention de la condensation de solvants sur les parois en verre ; tailles 25, 30, 35 et 45 ml sans zone d’étiquetage
Nb par paquet 10/Bte
Diamètre (métrique) 115 mm