Learn More
DWK Life Sciences Flacons à fond plat DURAN™, avec joint rodé standard
Code produit 11746193 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2 000 ml
Joint conique standard:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Conditionnement:
10 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard Conditionnement
11746193 250 ml NS 29/32 10 pièces
11726193 50 ml NS 29/32 10 pièces
11756193 500 ml NS 29/32 10 pièces
11726203 1 000 ml NS 29/32 10 pièces
11736203 2 000 ml NS 29/32 -
11736193 100 ml NS 29/32 10 pièces
15251879 250 ml NS 24/29 10 pièces
15271879 1000 ml NS 24/29 10 pièces
15231879 100 ml NS 19/26 10 pièces
15241879 100 ml NS 24/29 10 pièces
15261879 500 ml NS 24/29 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11746193 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 241713703
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons à fond plat conviennent aux travaux sans pression. Grâce au joint rodé standard, les pistons peuvent être connectés à d’autres composants dotés de joint rodé ou fermés avec des bouchons à joint rodé.
Les flacons à fond plat sont une variante de forme des flacons ronds et ont un fond aplati sur lequel ils peuvent se tenir. Le joint rodé standard permet une connexion précise à d’autres composants dotés de joints rodés tels que les colonnes, les thermomètres, les entonnoirs à goutte, les bouchons à joint rodé, etc. En raison de leur forme, les pistons debout ne conviennent qu’aux travaux sans pression.
  • Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
  • Impression blanche thermique très résistante
  • La base plate permet de régler les flacons sans anneau de support
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 85 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Solutions de dilution ; chauffage ; volumes 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1 000 ml (NS 24/29) et 2 000 ml (NS 29/32) non DIN ISO
Nb par paquet 10/boîte
Joint conique standard NS 29/32