Learn More
DWK Life Sciences Bouchon de connexion à vis DURAN™, GL 45, avec 2 ou 3 ports GL 14, PP
Product Code. 10474073 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Capuchon de connecteur (2 ports)
Connector Cap (3-port)
Unit Size:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de produit Unit Size
10474073 Connector Cap (3-port) -
10166642 Capuchon de connecteur (2 ports) 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10474073 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 1129751
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Bouchon à vis GL 45 flexible à 2 ou 3 ports pour système de raccordement
Système de bouchons de connexion GL 45 modulaire flexible compatible avec quatre diamètres de tubulure rigides ou semi-rigides différents (1,6 mm ; 3,0 mm ; 3,2 mm et 6,0 mm). Les bouchons sont disponibles avec 2 ou 3 ports filetés GL 14. Les différents inserts de taille forment un joint étanche autour de la tubulure de passage. L’égalisation de la pression stérile est possible grâce à l’utilisation d’un filtre à seringue de 0,2 micron. Les ports inutilisés peuvent être scellés avec un bouchon à vis rouge GL 14.
  • Il est possible d’utiliser des tubulures rigides ou semi-rigides de différents diamètres en associant un bouchon GL 14 à opercule bleu avec l’un des inserts.
  • Disponibles avec 2 ou 3 sorties filetées (ports).
  • Différents diamètres de tubulure peuvent être utilisés en modifiant les inserts GL 14.
  • En appliquant une pression positive ou négative, le liquide peut être pompé hors ou dans le flacon via le bouchon à vis.
  • Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalent.
  • Le modèle 1129751 est entièrement compatible avec tous les filetages GLS 80 et donc très polyvalent.
Accessoires appropriés :
  • 1129814
  • 1129815
  • 1129816
  • 1129817
  • 1129818
  • 1156292
  • 1137799
  • 1129819
Specifications
Couleur Bleu, Gris
Description Bouchon de connexion à vis GL 45, PP, 3 ports GL 14
À utiliser avec (application) Transvasage de fluides; Introduction de solvants dans un équipement HPLC; Introduction de réactifs dans des instruments; Fourniture de réactifs aux instruments; Alimentation des bioréacteurs
Comprend GL 14 Insert
Matériau Polypropylène, PTFE, Silicone
Quantité 2/Bte
Filetage (métrique) GL 45
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Connector Cap (3-port)