Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur élargisseur avec joint rodé
Description
- Conforme à la norme DIN 12257
- Précision élevée des cônes
- Besoin en graisse réduit
- Excellente étanchéité
- Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 12257 en complément de la norme DIN |
| Taille du cône | NS 14/23 |
| Matériau | Verre Duran |
| Type de produit | Adaptateur élargisseur |
| Quantité | 1 de chaque |
| Numéro du joint conique standard | NS 29/32 |