Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs à serpentin à double paroi avec filetages GL
Code produit 10139650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
14/23
29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
10139650 29/32 160 mm 1 pièce
10425192 29/32 400 mm 1 pièce
10224214 14/23 160 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10139650 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05250214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    127.62€ / 1 pièces
    Économisez 33.38€
    20% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Facilite la condensation des vapeurs dans le laboratoire. Les condenseurs à serpentin à double paroi Lenz Laborglasinstrumente™ avec filetages GL sont fabriqués à partir d’une tubulure en DURAN™ durable.
  • Conforme à la norme DIN 12593
  • Avec prise et cône NS
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12593 et en plus de la norme DIN
Description Surface de refroidissement : 240cm2
À utiliser avec (application) Pour la condensation des vapeurs
Longueur (métrique) l’enveloppe 160 mm
Quantité 1/boîte
Numéro du joint conique standard 29/32
Matériau Verre Duran
Type Réfrigérant à serpentin