Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs avec cône NS
Code produit 10090211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
80mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Conditionnement
10090211 80mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10090211 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05321004
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour un mélange, un versement et un stockage faciles et sans danger des produits chimiques en laboratoire. Les entonnoirs avec cône NS Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Entonnoir d’addition solide avec angle à 60°
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Avec cône NS, précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 80mm
Matériau Duran Verre, Verre borosilicaté