Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs en verre en spirale Duran™
Code produit 10111571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
10111571 160 mm 1 pièce
10633891 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10111571 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05233201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    96.24€ / 1 pièces
    Économisez 19.76€
    17% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les condensats de refroidissement
Longueur (métrique) l’enveloppe 160 mm
Quantité 1/boîte
Numéro du joint conique standard 14/23
Matériau Verre Duran
Type Condenseur à serpentin