Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Flacon de laboratoire DURAN™ GLS 80™ avec bouchon à vis et bague anti-goutte ; Col large ; Ambré ; Filetage GLS 80™
Code produit 11706918 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 000 mL
20 000 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11706918 1000 mL 10 pièces
11321435 500 mL 10 pièces
10437223 5000 mL 1 pièce
10755383 10 000 mL 1 pièce
10323423 20 000 mL 1 pièce
12686167 250 mL 10 pièces
11716918 2000 mL 10 pièces
11649938 3500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11706918 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 1160147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.37€
    759.60€ / 10 pièces
    Économisez 400.77€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
DURAN™ GLS 80™ Bouteille de laboratoire avec bouchon à vis et anneau de versement, ouverture large, ambre, GLS 80™ filetage. GLS DURAN™ 80™ Bouteille de laboratoire avec bouchon à vis et anneau de versement, bouche large, ambre offre une protection UV pour les substances sensibles à la lumière. Fabriquée en verre borosilicate USP/EP Type I 3.3 avec un large GLS 8
  • Fabriqué en verre borosilicate USP/EP Type I 3.3 de haute pureté avec d’excellentes performances thermiques et une forte résistance chimique
  • La couche externe ambrée fusionnée offre une protection UV jusqu’à environ 500 nm, respectant les normes USP/EP pendant toute la durée de vie de la bouteille
  • Les surfaces internes conservent les propriétés standard DURAN™ du verre car la couleur est appliquée uniquement à l’extérieur
  • Une large GLS bouche de 80 TM permet un accès facile au contenu des bouteilles et l’insertion d’entonnoirs à grand volume
  • Un design de filetage spécial GLS 80TM permet une ouverture et une fermeture rapides en moins d’un tour complet
  • Une géométrie optimisée permet un remplissage, un versement et un nettoyage faciles ; cuillères, spatules et pinces à épiler peuvent être utilisées facilement
  • Une grande surface de base assure une stabilité pendant l’utilisation
  • Échelle volumique graduée et champ de marquage facile à lire en émail céramique blanc très résistant à la cuisson
  • Code de retrace permanent sur chaque bouteille pour la traçabilité des lots de fabrication
  • Fourni avec un bouchon à vis en polypropylène bleu et un anneau de coulée sans goutte, homologué pour une utilisation allant jusqu’à 140 °C
  • Entièrement autoclavable à 121 °C ou 134 °C ; conforme à ISO 4796-1
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
Couleur Ambré
À utiliser avec (application) Autoclavage de milieux et de réactifs photosensibles ; préparation de milieux et de réactifs photosensibles ; prélèvement d’échantillons de matériaux photosensibles ; récipient de culture ; stockage de milieux et de réactifs photosensibles ; transport et expédition de milieux et de réactifs photosensibles ; réservoir de manipulation des liquides
Comprend Bouchon à vis et anneau verseur en polypropylène bleu
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/Bte
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) GLS 80
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon GLS 80
Diamètre (métrique) 101 mm
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 34 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon de laboratoire