Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Flacon de laboratoire DURAN™ GLS 80™, col large, transparent, filetage GLS 80™, gradué, avec bouchon à vis et bague anti-goutte
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Flacons de laboratoire en verre multifonctionnels à col large.
- Moulé à partir de verre borosilicate de type I USP/EP transparent de haute pureté 3.3 pour d’excellentes performances thermiques et une forte résistance chimique
- La bouche large GLS 80 permet un accès facile au contenu des bouteilles et permet d’accueillir des entonnoirs, cuillères, spatules et pinces à grand volume,
- Un design spécial GLS à 80 filetages permet une ouverture et une fermeture rapides en moins d’un tour complet
- Géométrie optimale de remplissage et de coulement avec un nettoyage particulièrement facile grâce au large diamètre du cou
- Conception robuste ISO 4796-1 pour une longue durée de vie
- Échelle volumique graduée et champ de marquage facile à lire en émail céramique blanc très résistant à la cuisson
- Code de retrace permanent sur chaque bouteille pour la traçabilité des lots de fabrication
- Une grande surface de base offre une excellente stabilité
- Fourni avec un bouchon à vis en polypropylène bleu (joint de lèvre intégré) et un anneau de versement en polypropylène sans goutte pour un travail propre et sûr jusqu’à 140 °C
- Entièrement autoclavable à 121 °C ou 134 °C
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 000 mL |
| Couleur | Concluant |
| À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides |
| Comprend | Bouchon à vis et anneau verseur en polypropylène bleu |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 1 de chaque |
| Stérilité | Non stérile |
| Filetage (métrique) | GLS 80 |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |