Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™ GLS 80™, col large, transparent, filetage GLS 80™, gradué, avec bouchon à vis et bague anti-goutte
Code produit 10378322 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
10 000 mL
2000 mL
20 000 mL
250 mL
30 000 mL
3500 mL
5000 mL
500 mL
50 000 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10378322 1000 mL 10 pièces
10256272 500 mL 10 pièces
10563253 2000 mL 10 pièces
10114642 5000 mL 1 pièce
10318322 10 000 mL 1 pièce
10113772 20 000 mL 1 pièce
11699928 3500 mL 1 pièce
13127236 250 mL 10 pièces
11301465 50 000 mL 1 pièce
11311465 30 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10378322 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 1112713
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La DURAN™ 80™ GLS bouteille de laboratoire, large bouche, transparente, GLS 80™ filetage, graduée, avec bouchon à vis et bague de versement, est fabriquée en verre borosilicato USP/EP Type I 3.3 avec un large GLS col 80 pour un accès facile, une ouverture rapide et une utilisation autoclavable jusqu’à 134 °C.
Flacons de laboratoire en verre multifonctionnels à col large.
  • Moulé à partir de verre borosilicate de type I USP/EP transparent de haute pureté 3.3 pour d’excellentes performances thermiques et une forte résistance chimique
  • La bouche large GLS 80 permet un accès facile au contenu des bouteilles et permet d’accueillir des entonnoirs, cuillères, spatules et pinces à grand volume,
  • Un design spécial GLS à 80 filetages permet une ouverture et une fermeture rapides en moins d’un tour complet
  • Géométrie optimale de remplissage et de coulement avec un nettoyage particulièrement facile grâce au large diamètre du cou
  • Conception robuste ISO 4796-1 pour une longue durée de vie
  • Échelle volumique graduée et champ de marquage facile à lire en émail céramique blanc très résistant à la cuisson
  • Code de retrace permanent sur chaque bouteille pour la traçabilité des lots de fabrication
  • Une grande surface de base offre une excellente stabilité
  • Fourni avec un bouchon à vis en polypropylène bleu (joint de lèvre intégré) et un anneau de versement en polypropylène sans goutte pour un travail propre et sûr jusqu’à 140 °C
  • Entièrement autoclavable à 121 °C ou 134 °C
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
Couleur Concluant
À utiliser avec (application) Autoclavage de substances et de réactifs; Préparation de substances et de réactifs; Prélèvement d'échantillon; Cuve de culture; Conservation de substances et de réactifs; Transport et expédition; Réservoir de manipulation de liquide
Comprend Bouchon à vis et anneau verseur en polypropylène bleu
Matériau Verre borosilicaté (3.3), polypropylène
Quantité 10/boîte
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) GLS 80
Couleur de bouchon Bleu
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Fit for Purpose Qualité certifiée
Hauteur (métrique) 223 mm
Joint de fermeture Sans doublure
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon GLS 80
Diamètre (métrique) 101 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 33,81 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon de laboratoire