Learn More
DWK Life Sciences Anneau de versement Duran™ GLS80™, PP bleu
Product Code. 10611724 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Filetage (métrique):
GLS 80
Unit Size:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Filetage (métrique) Unit Size
10611724 GLS 80 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10611724 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 1160166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.45€
    23.00€ / 10 pièces
    Économisez 7.45€
    24% de réduction
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Bouchon à vis à col large en PP GLS 80™ bleu (joint de bouchon) et bague anti-goutte en PP sans goutte pour flacons GLS 80™
Permet l’ouverture et la fermeture du flacon DURAN™ GLS 80™ en un quart de tour seulement. Une bague anti-goutte en PP correspondante est également disponible, permettant une utilisation propre et sans goutte.
  • Le filetage triple permet une ouverture et une fermeture faciles en trois quarts de tour seulement
  • Le bouchon est doté d’un joint intégré sans revêtement
  • Bague anti-goutte pour un versement sans goutte et un fonctionnement propre et sûr
Specifications
Description Bague anti-goutte
À utiliser avec (application) Autoclavage de milieux et réactifs ; préparation de milieux et réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipient de culture ; stockage de milieux et réactifs ; transport et expédition
Matériau Polypropylène
Quantité 10/boîte
Filetage (métrique) GLS 80
Finition de col 16 mm
Diamètre (métrique) 87 mm