Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis DURAN™ GLS 80™ à quatre ports
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Système de connexion modulaire GLS flexible 80 pour le transfert sûr de milieux liquides ou gazeux dans un environnement fermé et stérile
- Quatre orifices avec filetage GL 18 acceptent cinq diamètres d’inserts interchangeables : 3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm et 12,0 mm
- Les tubes sont alimentés par des orifices et fixés par des inserts et des connexions à vis
- L’égalisation stérile de la pression est possible en utilisant le filtre à membrane à seringue (kit d’égalisation de pression disponible séparément)
- Les ports inutilisés peuvent être scellés avec un bouchon à vis GL 18 à bouchon fermé (bouchon de démantèlement)
- Entièrement compatible avec les GLS 80 filetages, offrant une grande polyvalence sur toute la DURAN™ gamme de bouteilles
- Construit à partir de PP et PTFE ; réduit l’évaporation lors du transfert du milieu
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Description | Bouchon à vis DURAN GLS 80 avec quatre ports (filetage GL 18), polypropylène bleu et gris avec joint torique EPDM blanc |
| À utiliser avec (application) | Transfert de liquide ; alimentation de liquide dans les bioréacteurs ; fourniture de réactifs aux instruments ; photo-Bioréacteur |
| Matériau | Polypropylène, PTFE, EPDM |
| Quantité | 2/Bte |
| Stérilité | Non stérile |
| Filetage (métrique) | GLS 80 |
| Finition de col | 93 mm |
| Diamètre (métrique) | 87 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |