Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis haute température DURAN™, revêtement en PTFE, silicone durci au peroxyde, PBT rouge
Code produit 11702342 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) unitSize
11702342 GL 32 10 pièces
11792332 GL 25 10 pièces
10222161 GL 45 10 pièces
11796838 GL 14 10 pièces
11706848 GL 18 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11702342 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292401905
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bouchon à vis avec joint de revêtement pour bouchon, haute température et résistance chimique.
Le bouchon GL en PB téréphtalate (PBT) rouge et les bagues anti-goutte en ETFE offrent une meilleure résistance thermique et chimique que les composants en PP équivalents. Le joint de bouchon à vis est doté d’un revêtement de bouchon en PTFE pour une étanchéité efficace. La bague anti-goutte en ETFE assure le versement sans goutte.
  • Excellente résistance chimique grâce au revêtement en PTFE
  • Le revêtement du bouchon forme un joint étanche avec le flacon en silicone catalysé au peroxyde
  • Silicone catalysé au peroxyde
  • Convient aux bouchons à vis en PBT et aux bouchons à vis inviolables
  • Entièrement conforme aux réglementations internationales en vigueur en matière de contact alimentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Description Couvercle à vis
À utiliser avec (application) Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; Convient pour la stérilisation par chaleur sèche ; applications sous pression ; stockage de réactifs corrosifs ; réactions chimiques et thermiques ; stockage à long terme / archivage d’échantillons, de milieux et de réactifs ; échantillonnage ; transport et expédition
Matériau PBT, ETFE, PTFE, silicone, fibre de verre, ETFE, Fibre de verre
Quantité 10/Bte
Matériau de la vis PB téréphtalate (PBT) avec fibre de verre
Filetage (métrique) GL 32
Matériau de revêtement Silicone revêtu de PTFE
Joint de fermeture PTFE / silicone
Matériau du bouchon PBT avec fibre de verre
Diamètre (métrique) 41 mm
Autoclavable Non autoclavable