Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis HPLC DURAN™, 4 connecteurs de tubulure, bleu, GL 45, PP
Code produit 10740834 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
12 mm
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
10740834 12 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10740834 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 1129812
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bouchon à vis pour flacon résistant à la pression et au vide pour applications HPLC.
Le flacon HPLC DURAN™ est disponible comme un système prêt à l’emploi. Le système comprend un flacon spécial résistant à la pression et au vide et un bouchon à vis avec 4 ports. Cela permet de desservir 3 stations en même temps à partir d’un seul récipient. En même temps, une égalisation de pression stérile peut être installée sur la quatrième sortie.
  • Raccordement de tuyaux de différents diamètres (1,6 et 3,2 mm)
  • Les orifices non utilisés peuvent être scellés avec des joints d’obturation en silicone
  • Ensembles d’égalisation de pression stériles en option (filtre à membrane de 0,2 µ m)
  • Le système complet comprend : Flacon de laboratoire à pression DURAN™ Pressure Plus avec bouchon à vis à 4 ports (PP) ; Quatre connecteurs à vis (noir, filetage M8) et joints en silicone disponibles
Spécification
Description Bouchon à vis HPLC, GL 45, 4 ports, système complet (bouchon à vis GL 45, 4 bouchons à vis noirs avec filetage M8, 12 joints en silicone pour tubes ou réservoirs de 1,6 et 3,2 mm)
À utiliser avec (application) Transfert sécurisé des milieux liquides dans un système clos et stérile ; approvisionnement en solvants aux équipements HPLC
Matériau Polypropylène, Silicone
Quantité 2/Bte
Filetage (métrique) 12 mm
Finition de col 12 mm