Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™, carré, transparent, avec filetage DIN 168-1, gradué
Code produit 11341465 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11341465 1000 ml 10 pièces
11716233 100 ml 10 pièces
11321465 250 mL 10 pièces
11331465 500 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11341465 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 218205459
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flacons de laboratoire en verre multifonctionnels avec une forme peu encombrante carrée.
Les flacons de laboratoire carrés DURAN™ ont une forme peu encombrante qui offre l’avantage d’un emballage étroit et efficace. Avec une économie d’espace allant jusqu’à 20 % par rapport aux flacons ronds traditionnels. Idéal pour l’expédition et le stockage de matériaux à forte demande. Pour l’approvisionnement en réactifs des instruments où l’espace de paillasse est de qualité supérieure. Les flacons sont moulés en verre borosilicaté 3.3 DURAN™ de type I USP/EP transparent haute pureté, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Les flacons carrés DURAN™ sont fournis avec un bouchon en PP bleu iconique et une bague anti-goutte pour une utilisation jusqu’à 140°C. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
  • Manipulation ergonomique, stabilité élevée et empilable grâce à la forme angulaire
  • Permet d’économiser de l’espace et des coûts dans les autoclaves, les chambres de séchage, les étuves, le stockage ou les laveurs
  • Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
À utiliser avec (application) Réservoir de manipulation des liquides pour instruments ; transport et expédition ; prélèvement d’échantillons ; stockage de milieux et réactifs ; archivage d’échantillons ; préparation de milieux et réactifs ; récipient de culture
Comprend Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu)
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/boîte
Filetage (métrique) GL 45
Hauteur (métrique) 227 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 94 mm