Learn More
DWK Life Sciences Bouteille de mesure, avec base hexagonale, classe A, échelle bleue, graduations annulaires, avec certificat de lot et certificat de conformité
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les éprouvettes graduées DURAN™ permettent de maintenir des quantités variables de liquides. Disponibles en deux classes de précision différentes : classe A avec graduation des points principaux de l’anneau et classe B avec graduation de la ligne. Pour une différenciation supplémentaire, les éprouvettes graduées avec précision de classe A ont une graduation bleue alors que les éprouvettes graduées de classe B ont une graduation blanche. Les tolérances de contenu volumique des éprouvettes graduées et de mélange sont conformes aux limites de précision DIN et ISO. Ainsi, la concentration souhaitée peut être créée avec précision. Les éprouvettes graduées avec un numéro de lot et une précision de classe A sont fournies avec un certificat de lot. Ce certificat documente la valeur moyenne obtenue à partir de la mesure du lot en question, de l’écart type et du jour d’émission. Les certificats de lot peuvent également être récupérés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres indiquent l’année de production et les deux chiffres suivants indiquent le lot, par exemple : 18.01.
- L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C
- Grande base hexagonale équipée de trois boutons qui augmentent sa stabilité et empêchent l’éprouvette de rouler
- Une épaisseur de paroi uniforme sur toute la plage de mesure permet d’éviter les erreurs de calage
- Imprimé bleu cuit au feu, très résistant
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Avec graduations annulaires circulaires
- Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe A.
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| À utiliser avec (application) | Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs |
| Comprend | 2/boîte |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Tolérance | ±2,5 mL |
| Diamètre (métrique) externe | 53 mm |