Learn More
DWK Life Sciences Bouteille de mesure, avec base hexagonale, classe A, échelle bleue, graduations annulaires, avec certificat de lot et certificat de conformité
Code produit 15290846 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15290846 250 mL 2 pièces
15270846 50 ml 2 pièces
15280846 100 ml 2 pièces
15200856 500 ml 2 pièces
15210856 1000 ml 1 pièce
15220856 2000 mL 1 pièce
15240846 5 ml 2 pièces
15250846 10 ml 2 pièces
15260846 25 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15290846 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 213903604
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
Les éprouvettes graduées DURAN™ permettent de maintenir des quantités variables de liquides.
Les éprouvettes graduées DURAN™ permettent de maintenir des quantités variables de liquides. Disponibles en deux classes de précision différentes : classe A avec graduation des points principaux de l’anneau et classe B avec graduation de la ligne. Pour une différenciation supplémentaire, les éprouvettes graduées avec précision de classe A ont une graduation bleue alors que les éprouvettes graduées de classe B ont une graduation blanche. Les tolérances de contenu volumique des éprouvettes graduées et de mélange sont conformes aux limites de précision DIN et ISO. Ainsi, la concentration souhaitée peut être créée avec précision. Les éprouvettes graduées avec un numéro de lot et une précision de classe A sont fournies avec un certificat de lot. Ce certificat documente la valeur moyenne obtenue à partir de la mesure du lot en question, de l’écart type et du jour d’émission. Les certificats de lot peuvent également être récupérés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres indiquent l’année de production et les deux chiffres suivants indiquent le lot, par exemple : 18.01.
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C
  • Grande base hexagonale équipée de trois boutons qui augmentent sa stabilité et empêchent l’éprouvette de rouler
  • Une épaisseur de paroi uniforme sur toute la plage de mesure permet d’éviter les erreurs de calage
  • Imprimé bleu cuit au feu, très résistant
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Avec graduations annulaires circulaires
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Capacité (métrique) 250 mL
À utiliser avec (application) Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs
Comprend 2/Bte
Autoclavable Autoclavables
Tolérance ±1 ml
Diamètre (métrique) externe 39 mm