Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à col moyen Duran™
Product Code. 10211551
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diamètre (métrique) externe:
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
Joint conique standard:
NS 14/23
NS 29/32
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Joint conique standard Unit Size
10211551 250 ml 85 mm NS 29/32 10 pièces
10483861 1000 ml 131 mm NS 29/32 10 pièces
15360895 10 ml 31 mm NS 14/23 10 pièces
11737425 100 ml 64 mm NS 29/32 10 pièces
15370885 25 ml 45 mm NS 14/23 10 pièces
11915956 500 ml 105 mm NS 29/32 10 pièces
10220831 500 ml 105 mm NS 29/32 1 pièce
10710992 50 ml 51 mm NS 14/23 10 pièces
10508851 50 ml 51 mm NS 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 10211551 Supplier Lenz Laborglasinstrumente™ Supplier No. 03002949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00€
    211.40€ / 10 pièces
    Économisez 658.60€
    75% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
Fabriqués en verre Duran™. Les flacons à fond rond à col moyen Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ comprennent un joint rodé conique.
  • Avec étiquette d’inscription
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 4797
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Specifications
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4797
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Type de goulot Moyenne
Joint conique standard NS 29/32
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 85 mm