Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à col moyen Duran™
Code produit 15360895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diamètre (métrique) externe:
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
Joint conique standard:
NS 14/23
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Joint conique standard Conditionnement
15360895 10 ml 31 mm NS 14/23 10 pièces
10483861 1000 ml 131 mm NS 29/32 10 pièces
11737425 100 ml 64 mm NS 29/32 10 pièces
10211551 250 ml 85 mm NS 29/32 10 pièces
15370885 25 ml 45 mm NS 14/23 10 pièces
11915956 500 ml 105 mm NS 29/32 10 pièces
10220831 500 ml 105 mm NS 29/32 1 pièce
10710992 50 ml 51 mm NS 14/23 10 pièces
10508851 50 ml 51 mm NS 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15360895 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03001413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.72€
    82.20€ / 10 pièces
    Économisez 44.52€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre Duran™. Les flacons à fond rond à col moyen Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ comprennent un joint rodé conique.
  • Fabriqués en verre Duran™
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 4797
  • Comprend un joint rodé conique
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4797
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Type de goulot Moyenne
Joint conique standard NS 14/23
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 31 mm