Learn More
DWK Life Sciences Tubes RMN DURAN™, pour quatre fréquences d’application, avec bouchons
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (spectroscopie RMN) est une méthode spectroscopique permettant d’élucider la structure des molécules et des composés. En raison des interactions électroniques d’atomes simples avec les atomes voisins, des conclusions structurales peuvent être tirées. En plus de l’élucidation de la structure, la concentration et la dynamique des molécules peuvent être déterminées par cette méthode. Cette méthode d’analyse nécessite des tubes très précis avec un diamètre constant, une épaisseur de paroi uniforme et une excellente rectitude sur l’ensemble du tube.
- Tolérances et précision rigoureuses, en particulier à leur linéarité, épaisseur de la paroi et distribution de l’épaisseur de la paroi
- Fournis avec bouchon
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3), EVA |
| Type de produit | Tube RMN |
| Diamètre (métrique) externe | 4,95±0,05 mm |
| Intensité de champ | 300 MHz |
| À utiliser avec (application) | Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (spectroscopie RMN) ; stockage et transport de solutions de mesure ; conçus pour une utilisation dans les spectromètres RMN de faible à moyen terme |
| Quantité | 250/Bte |
| Modèle | Économique avec code de traçabilité |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.