Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis avec opercule Duran™, ouverture centrale, PBT rouge
Code produit 11737118 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
11737118 GL 25 10 pièces
10434301 GL 45 10 pièces
11767198 GL 18 10 pièces
11757008 GL14 10 pièces
11787118 GL 32 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11737118 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292270902
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le DURAN™ capuchon à vis ouvert à l’ouverture, ouverture centrale, PBT rouge possède un dessus ouvert avec ouverture centrale pour utiliser avec des bouchons en bromobutyle, des septa perforants en silicone ou des connexions en verrerie. Fabriqué en PBT rouge renforcé de verre pour une excellente température et résistance chimique.
  • Bouchon ouvert avec ouverture centrale compatible avec des tapons en bromobutyle, des septa perforants en silicone et des connexions en verrerie
  • Le matériau PBT rouge offre une excellente résistance à la température et aux produits chimiques, supérieur aux condensateurs PP standards
  • Le PBT renforcé de verre offre une grande résistance mécanique
  • Compatible avec les filetages standard GL
  • Autoclavable pour une utilisation répétée en stérilisation
Spécification
Couleur Rouge
Diamètre (métrique) interne Taille d’alésage : 15 mm
À utiliser avec (application) Distribution de réactifs aseptiques et échantillonnage de culture à l’aide d’une seringue et d’une aiguille
Matériau PBT
Quantité 10/boîte
Matériau de la vis PB téréphtalate (PBT) avec fibre de verre
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) GL 25
Matériau du bouchon PBT avec fibre de verre
Diamètre (métrique) 33 mm
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Type de produit Bouchon à vis avec opercule