Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis avec opercule Duran™, ouverture centrale, PBT rouge
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Bouchon avec opercule avec ouverture centrale adapté pour une utilisation avec des bouchons en bromobutyle, des septa en silicone ou des raccords de verreries. Plus résistant aux produits chimiques que le bouchon en PP.
- Compatible avec les filetages des flacons GL
- Le PBT rouge offre une température et une résistance chimique élevées
- Le PBT renforcé en verre offre une résistance élevée
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Diamètre (métrique) interne | Taille d’alésage : 9,5 mm |
| À utiliser avec (application) | Distribution de réactifs aseptiques et échantillonnage de culture à l’aide d’une seringue et d’une aiguille |
| Matériau | PBT |
| Quantité | 10/boîte |
| Matériau de la vis | PB téréphtalate (PBT) avec fibre de verre |
| Filetage (métrique) | GL14 |
| Matériau du bouchon | PBT avec fibre de verre |
| Diamètre (métrique) | 20 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |