Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis avec opercule Duran™, ouverture centrale, PBT rouge
Product Code. 11767198 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Unit Size:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Filetage (métrique) Unit Size
11767198 GL 18 10 pièces
10434301 GL 45 10 pièces
11757008 GL14 10 pièces
11737118 GL 25 10 pièces
11787118 GL 32 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11767198 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 292270602
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Bouchon à vis PBT avec opercule et haute résistance aux températures élevées et aux produits chimiques.
Bouchon avec opercule avec ouverture centrale adapté pour une utilisation avec des bouchons en bromobutyle, des septa en silicone ou des raccords de verreries. Plus résistant aux produits chimiques que le bouchon en PP.
  • Compatible avec les filetages des flacons GL
  • Le PBT rouge offre une température et une résistance chimique élevées
  • Le PBT renforcé en verre offre une résistance élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Rouge
Diamètre (métrique) interne Taille d’alésage : 11 mm
À utiliser avec (application) Distribution de réactifs aseptiques et échantillonnage de culture à l’aide d’une seringue et d’une aiguille
Matériau PBT
Quantité 10/boîte
Matériau de la vis PB téréphtalate (PBT) avec fibre de verre
Filetage (métrique) GL 18
Matériau du bouchon PBT avec fibre de verre
Diamètre (métrique) 23 mm
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon à vis avec opercule