Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Flacon de laboratoire DURAN™ Original, ambré, filetage DIN 168-1, transmission lumineuse USP/EP (3.2.1), gradué
Code produit 13137256 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 000 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13137256 100 mL 10 pièces
11639918 150 mL 10 pièces
11699918 750 mL 10 pièces
11649928 3500 mL 1 pièce
11689908 25 mL 10 pièces
11609928 1000 mL 10 pièces
11659918 250 mL 10 pièces
11679918 500 mL 10 pièces
11629928 2000 mL 10 pièces
11669928 10 000 mL 1 pièce
11609918 50 mL 10 pièces
15379849 10 mL 10 pièces
11659928 5000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 13137256 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 218062454
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
DURAN™ Bouteille de laboratoire originale, ambre, avec filetage DIN 168-1, USP / EP (3.2.1) Transmission de la lumière, graduée. DURAN™ Bouteille de laboratoire originale, ambre, avec filetage DIN 168-1, USP / EP (3.2.1) Transmission de lumière, graduée est la référence pour les bouteilles de laboratoire en verre multifonctionnelles. Fabriquée en
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la norme de référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. Les flacons sont moulés en verre borosilicaté 3,3 DURAN™ de type I USP/EP ambré haute pureté, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. L’ajout d’une couche ambrée externe fusionnée garantit que les contenus sensibles à la lumière sont protégés contre les effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette répond aux normes internationales USP/EP et dure toute la durée de vie de la bouteille. Les flacons ambrés sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Les flacons DURAN™ Original ambres sont fournis avec ou sans leur fameux bouchon en polypropylène bleu et une bague anti-goutte pour une utilisation jusqu’à 140°C. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
  • Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
  • Protection UV jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe
  • La seule application externe de la couleur garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN™
  • Couleur ambrée offrant une grande durabilité et une grande résistance chimique
  • Complet avec bouchon à vis bleu (PP, joint intégré) et bague anti-goutte (PP) pour un versement sans goutte et un fonctionnement propre et sûr
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Imprimé en céramique blanc cuit au feu, très résistant
  • Formats de 10 et 25 ml avec rebord en verre de forme spéciale pour un meilleur écoulement, sans qu’une bague anti-goutte supplémentaire en plastique ne soit nécessaire
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Couleur Ambré
À utiliser avec (application) Préparation de matériaux sensibles à la lumière ; stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière ; autoclavage de milieux et de réactifs ; récipient de culture
Comprend Bouchon à vis et anneau verseur en polypropylène bleu
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 10/Pk.
Quantité 10/Bte
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) GL 45
Couleur de bouchon Bleu
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Fileté
Fit for Purpose Qualité certifiée
Hauteur (métrique) 105 mm
Joint de fermeture Sans doublure
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 56 mm
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 3 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon de laboratoire