Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Flacon de laboratoire DURAN™ Original, ambré, filetage DIN 168-1, transmission lumineuse USP/EP (3.2.1), gradué, flacon uniquement
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Moulé à partir de verre borosilicate de type USP/EP DURAN™ de haute pureté, ambré, 3.3 pour d’excellentes performances thermiques et une forte résistance chimique
- La couche externe ambrée fusionnée offre une protection UV jusqu’à environ 500 nm, respectant les normes USP/EP (3.2.1) de transmission de la lumière pendant toute la durée de vie de la bouteille
- Système standardisé de filetage GL et de capuchons assortis pour un scellement particulièrement hermétique et un coulage simple et propre
- Échelle volumique graduée et champ de marquage facile à lire en émail céramique blanc très résistant à la cuisson
- Code de retrace permanent sur chaque bouteille pour la traçabilité des lots de fabrication
- Conforme aux ISO normes de conception 4796-1 pour une longue durée de vie
- Les tailles 10 et 25 mL présentent un bord en verre spécialement façonné pour un meilleur coulage sans nécessiter d’anneau de versement en plastique supplémentaire
- Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 °C ou 134 °C
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Couleur | Ambré translucide |
| À utiliser avec (application) | Préparation de matériaux sensibles à la lumière ; stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière ; autoclavage de milieux et de réactifs ; récipient de culture |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 10/Bte |
| Stérilité | Non stérile |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Closure Included | Non |
| Graduated | Oui |
| Bouche | Fileté |
| Show More |