Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Flacon de laboratoire DURAN™ Original, transparent, avec filetage DIN 168-1, gradué
Code produit 11752282 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2 L
3500 mL
5000 mL
10 000 mL
15 000 mL
20 000 mL
25 000 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11752282 25 mL 10 pièces
11782282 50 mL 10 pièces
11772282 100 mL 10 pièces
11762282 250 mL 10 pièces
11752272 500 mL 10 pièces
12347178 1000 mL 10 pièces
10724052 3500 mL 1 pièce
11699888 150 mL 10 pièces
10119810 10 000 mL 1 pièce
11619898 750 mL 10 pièces
10038050 5000 mL 1 pièce
13407119 10 mL 10 pièces
10047990 20 000 mL 1 pièce
15233719 15 000 mL 1 pièce
15806881 25 000 mL 1 pièce
11792282 2 L 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 11752282 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 218011453
Les essentiels du quotidien de DWK Life Sciences
Utilisez le code promo 27957
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
DURAN™ Bouteille de laboratoire originale, transparente, avec filetage DIN 168-1, graduée. DURAN™ La bouteille de laboratoire originale est la référence pour les bouteilles de laboratoire en verre multifonctionnelles. Moulée dans du verre borosilicate USP/EP Type I 3.3, elle offre une résistance chimique et thermique exceptionnelle, échelle graduée
  • Moulé à partir de verre borosilicate de type I USP/EP transparent de haute pureté 3.3 pour d’excellentes performances thermiques et une forte résistance chimique
  • Conforme à ISO la norme de conception 4796-1 pour une longue durée de vie
  • Système standardisé de filetage GL et de capuchons assortis pour un scellement particulièrement hermétique et un coulage simple et propre
  • Échelle de volume graduée facile à lire et champ de marquage en émail blanc permanent très résistant à la flamme
  • Code de retrace permanent sur chaque bouteille avec certificat de traçabilité des lots de fabrication
  • Livré avec un emblématique bouchon en polypropylène bleu et un anneau de versement sans goutte, homologué jusqu’à 140 °C
  • Entièrement autoclavable à 121 °C ou 134 °C – tous les composants incluant le bouchon et l’anneau de coulée
  • Adapté au stockage à long terme de milieux, de produits chimiques et de solvants
Spécification
Capacité (métrique) 25 mL
Couleur Concluant
À utiliser avec (application) Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides
Comprend Bouchon à vis et anneau verseur en polypropylène bleu
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 10/Pk.
Quantité 10/Bte
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) GL 25
Couleur de bouchon Bleu
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Fileté
Fit for Purpose Qualité certifiée
Hauteur (métrique) 74 mm
Joint de fermeture Sans doublure
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon GL 25
Diamètre (métrique) 36 mm
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 1 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon de laboratoire