Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Flacon de laboratoire DURAN™ Original, transparent, avec filetage DIN 168-1, gradué
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Moulé à partir de verre borosilicate de type I USP/EP transparent de haute pureté 3.3 pour d’excellentes performances thermiques et une forte résistance chimique
- Conforme à ISO la norme de conception 4796-1 pour une longue durée de vie
- Système standardisé de filetage GL et de capuchons assortis pour un scellement particulièrement hermétique et un coulage simple et propre
- Échelle de volume graduée facile à lire et champ de marquage en émail blanc permanent très résistant à la flamme
- Code de retrace permanent sur chaque bouteille avec certificat de traçabilité des lots de fabrication
- Livré avec un emblématique bouchon en polypropylène bleu et un anneau de versement sans goutte, homologué jusqu’à 140 °C
- Entièrement autoclavable à 121 °C ou 134 °C – tous les composants incluant le bouchon et l’anneau de coulée
- Adapté au stockage à long terme de milieux, de produits chimiques et de solvants
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Couleur | Concluant |
| À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides |
| Comprend | Bouchon à vis et anneau verseur en polypropylène bleu |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Nb par paquet | 10/Pk. |
| Quantité | 10 / boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Afficher plus |