Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™ Original, transparent, filetage DIN 168-1, gradué, flacon uniquement
Code produit 11727991 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 ml
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 000 mL
15 000 mL
20 000 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11727991 2000 mL 10 pièces
11361415 50 mL -
11797981 100 mL 10 pièces
11301425 250 ml 10 pièces
11321425 1000 mL 10 pièces
10132121 5000 mL 1 pièce
11311425 500 mL 10 pièces
11351415 25 mL 10 pièces
10222041 10 000 mL 1 pièce
10797671 15 000 mL 1 pièce
10189230 20 000 mL 1 pièce
11609898 750 mL 10 pièces
11629898 3500 mL 1 pièce
13497109 10 mL 10 pièces
11689888 150 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 11727991 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 218016308
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La norme de référence pour les flacons de laboratoire en verre multifonctionnels.
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la norme de référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. Les flacons sont moulés en verre borosilicaté 3,3 de type I USP/EP transparent de haute pureté, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Les flacons DURAN™ Original GL sont fournis avec leur fameux bouchon en polypropylène bleu et une bague anti-goutte pour une utilisation jusqu’à 140°C. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
  • Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
  • Code de traçabilité et certificat pour la traçabilité des lots de fabrication
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Convient au stockage à long terme
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 mL
À utiliser avec (application) Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/Bte
Filetage (métrique) GL 45
Diamètre (métrique) 136 mm