Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Flacon de laboratoire DURAN™ Original, transparent, filetage DIN 168-1, gradué, flacon uniquement
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsBeskrivelse
- Moulé à partir de verre borosilicate de type I USP/EP transparent de haute pureté 3.3 pour d’excellentes performances thermiques et une forte résistance chimique
- Conforme au ISO design 4796-1 pour une longue durée de vie
- Filetage GL standardisé et bouchon en polypropylène bleu assorti pour un scellement particulièrement hermétique et un versement simple et propre
- Anneau de versement en polypropylène sans goutte inclus ; adapté jusqu’à 140 °C
- Échelle de volume graduée et champ de marquage faciles à lire en émail blanc très résistant
- Code de retrace permanent sur chaque bouteille avec certificat de traçabilité des lots de fabrication
- Entièrement autoclavable à 121 °C ou 134 °C
- Adapté au stockage à long terme de milieux de culture, de produits chimiques et de solvants
Tekniske data
Tekniske data
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Couleur | Concluant |
| À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 10/Bte |
| Stérilité | Non stérile |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Closure Included | Non |
| Graduated | Oui |
| Bouche | Fileté |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?