Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Bague de versement pour flacon de laboratoire, PP
Code produit 10602981 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 32
GL 45
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Vert
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Couleur Conditionnement
10602981 GL 45 Bleu 10 pièces
10474472 GL 45 Vert -
10356512 GL 45 Gris 10 pièces
10376512 GL 45 Jaune 10 pièces
10110221 GL 32 Bleu 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10602981 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292422809
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bouchon à vis avec joint fiable.
Le bouchon à vis à filetage GL classique pour flacon de laboratoire est doté du système d’étanchéité à bouchon testé et éprouvé garantissant un joint étanche aux liquides. Disponibles en quatre couleurs : bleu, vert, jaune et gris avec bagues anti-goutte correspondantes. La distinction des types de supports est simplifiée et l’échange des bouchons à vis ainsi que le risque de contamination croisée sont grandement réduits.
  • Le bouchon avec joint intégré assure une étanchéité efficace pour un stockage à court terme
  • Bague anti-goutte pour versement sans goutte
  • La couleur permet d’éviter de mélanger les bouchons et réduit le risque de contamination croisée
  • Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalent
Spécification
Couleur Bleu
Description Bague anti-goutte
À utiliser avec (application) Milieux et réactifs d’autoclavage ; stockage à court terme d’échantillons et de milieux ; codage et identification des couleurs
Matériau Polypropylène
Quantité 10/boîte
Filetage (métrique) GL 45